Documentos clave
Z115487
Sigma-Aldrich
Scienceware® protective lab-labeling system tape
W 1 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 36,10
3 EA
US$ 80,10
US$ 36,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 36,10
3 EA
US$ 80,10
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 36,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear
polyester tape
envase
roll of 32.9 m
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F13491-0100
Anchura
1 in.
grosor
1 mil
Categorías relacionadas
Descripción general
Provides a waterproof, wear-resistant covering for labels. Tape and adhesive are resistant to casual exposure to acids, alkalis, and organic solvents. Temp. range: -196 to 120 °C.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3