Documentos clave
Z768367
Labeling tape
green, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Sinónimos:
green tape, label tape
Seleccione un Tamaño
1 ROLL
US$ 99,40
US$ 99,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ROLL
US$ 99,40
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
US$ 99,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
green
envase
pkg of 1 roll
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech LBTP-2200
An × L
3/4 in. × 2160 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)