Documentos clave
L8519
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
red
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
red
envase
pkg of 1 roll
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Anchura
3/4 in. (1.91 cm)
centro tamaño
3 in. (7.62 cm)
rollo tamaño
2160 in. (55 m)
Categorías relacionadas
Descripción general
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)