L2650
Lectin from Glycine max (soybean)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinónimos:
SBA, Soybean agglutinin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Glycine max (soybean)
conjugado
peroxidase conjugate
Ensayo
85.00-100.00% (Warburg-Christian)
Formulario
lyophilized powder
potencia
<80 μg per mL agglutination activity
peroxidase activity
25-100 units/mg protein
composición
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
soybean ... LE1(100818710)
Aplicación
- Glycoprotein sample size: 500ng
- Lectin Concentration: 0.1ug/ml
- Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
- Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
- Transfer gel to a PVDF membrane
- Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
- Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
- Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
- Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?