Saltar a
I7773
Nunc® inoculating loops
colorless, size 1 μL, sleeve of 50
Sinónimos:
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops, Nunc 253287, sampling loop
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1000 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 432,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
US$ 432,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
manufacturer/tradename
Nunc 253287
size
1 μL
color
colorless
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I7648I7523I7898
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
manufacturer/tradename
Nunc 253287
manufacturer/tradename
Nunc 254410
manufacturer/tradename
Nunc 251586
manufacturer/tradename
Nunc 254437
size
1 μL
size
1 μL
size
10 μL
size
10 μL
color
colorless
color
colorless
color
blue
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® inoculating loops
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)