The allowable percentage of formaldehyde is 3.5 to 4.2%.
HT501850
Disolución de formalina, tamponada neutra, 10%
histological tissue fixative
Sinónimos:
Formaldehyde, Methanal
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
concentración
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
densidad
1.080 g/cm3
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Currently, having 2 x 200L drums of 10% neutral buffered formalin. The COA does not show or describe any way that percentage was confirmed. Is it possible to obtain information on percentage testing values and procedures for this product?
1 answer-