HT501320
Disolución de formalina, tamponada neutra, 10%
histological tissue fixative
Sinónimos:
Formaldehyde, Methanal
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Physical form
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk_germany
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?