Documentos clave
MTCM5441
MTC Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Sinónimos:
cell spreader
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
fabricante / nombre comercial
MTC Bio M5441
L × An
30 mm × 207 mm
Descripción general
Spreader Triangle, 60 x 235mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Características y beneficios
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Información legal
MTC is a trademark of MTC Bio
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)