XX1012500
Portafiltros de vidrio para microanálisis Millipore - Kit
25 mm, Glass frit membrane support, 15mL Funnel
Sinónimos:
Montaje de filtración Millipore, Portafiltros de vidrio
About This Item
Productos recomendados
material
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
15.2 cm (6 in.)
diam.
2.5 cm (0.98 in.)
filter diam.
25 mm
filtration area
2.5 cm2
funnel capacity
15 mL
fitting
inlet funnel
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
compatibility
for use with Glass Microanalysis Filter Holder
shipped in
ambient
General description
25 mm, portamembranas de frita de vidrio, embudo de 15 ml
El portafiltros de vidrio para microanálisis Millipore está diseñado para la filtración al vacío de muestras líquidas de pequeño volumen para análisis de contaminación por partículas o biológica.
Este artículo es un Kit compuesto por los siguientes elementos:
(Referencia - Descripción)
XX1012514 - embudo de vidrio Millipore, 15 ml, 25 mm, borosilicato, sello de vidrio esmerilado
XX1012503 - Pinza de resorte Millipore, 25 mm, aluminio
XX1012502 - Base y tapón de vidrio Millipore, 25 mm, soporte de frita de vidrio
ALIGNED05 - Guía de alineamiento Millipore, 25 mm, 5/Paq.
Características y beneficios:
• Las graduaciones de volumen indican claramente el volumen de la muestra
• Portafiltro disponible en vidrio fritado o acero inoxidable
Aplicaciones:
Análisis de contaminación (no para usar con prefiltros gruesos ni líquidos inflamables)
Principle