Documentos clave
HS4426B
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Seleccione un Tamaño
500 EACH
US$ 252,00
US$ 252,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
US$ 252,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
US$ 252,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Materiales
conical bottom
natural
esterilidad
sterile
Características
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
envase
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4426B
Parámetros
11,000 × g max. RCF
tapón diám.
22.4 mm
capacidad
15 mL
tubo diám.
17 mm
idoneidad
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Categorías relacionadas
Descripción general
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Características y beneficios
Conical Tube Volume- 15 mL
Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
Imprinted graduations
Bulk wrap Sterile
Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)