The height of this 50 mL centrifuge tube is 114 mm.
HS4427B
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Seleccione un Tamaño
US$ 340,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 340,00
Productos recomendados
Materiales
conical bottom
natural
esterilidad
sterile
Características
cap external thread
graduations
envase
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4427B
Parámetros
9,500 × g max. RCF
tapón diám.
34.9 mm
capacidad
50 mL
tubo diám.
29 mm
idoneidad
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Conical Tube Volume- 50 mL
- Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations at 5 mL intervals
- Bulk wrap Sterile
- Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What's the height of the 50ml centrifuge tube with 29mm diameter made of PP?
1 answer-