Documentos clave
HS4426R
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked)
Sinónimos:
Laboratory Centrifuge Tube
Seleccione un Tamaño
500 EACH
US$ 275,00
US$ 275,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
US$ 275,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
US$ 275,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Materiales
conical bottom
natural
natural polypropylene tube (with blue cap)
esterilidad
sterile
Características
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
envase
pack of 500 ea (Racked)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS4426R
Parámetros
11,000 × g max. RCF
tapón diám.
22.4 mm
capacidad
15 mL
tubo diám.
17 mm
idoneidad
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Descripción general
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Características y beneficios
  • Conical Tube Volume- 15 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Recyclable chipboard used for the racks making them more environmentally friendly
  • Racked Sterile
  • Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)