Documentos clave
AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
Parámetros
12000 × g max. RCF
capacidad
15 mL
color
clear
Adaptador
cap (screw cap)
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)