Documentos clave
HS120261
Blood Collection Tray with rack
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 112,00
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 112,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Características
holds Phlebotomy, I.V. start or catheter insertion supplies
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120261
Descripción general
The Blood Collection Tray is lightweight, heavy on organization. Organize your phlebotomy, I.V. start or catheter insertion supplies with this spacious, robust and easy to clean carry tray.
Características y beneficios
  • Customize the compartments to suit your personal needs with the dividers provided
  • Comfort grip handle tested to hold up to 10 kg
  • Lightweight easy-to-clean ABS construction
  • Includes a 17 mm well, 60-place tube rack
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)