Documentos clave
Z136107
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support rack
holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 61,90
US$ 61,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 61,90
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
US$ 61,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
Características
Holds 50x pipettes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18953-0000
L × An × Al
8.375 cm × 4.5 cm × 8.75 cm
Categorías relacionadas
Descripción general
Molded PP rack is autoclavable (121°C). Holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement. Holes in top and middle deck are 16 mm diam., and holes in lower deck are tapered from 16 to 6 mm diam. Lower deck prevents pipette tips from touching table beneath.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)