Documentos clave
AXYT400LRS
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf® racked, size 0.5-20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
0.5-20 μL
volumen
0.5—10 μL
Categorías relacionadas
Otras notas
Browse all pipette tips
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)