HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
Seleccione un Tamaño
US$ 77,30
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 77,30
Productos recomendados
Materiales
acrylic
clear
Características
to hold 4 pipette(s)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS206204
L × An × Al
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
Descripción general
Características y beneficios
- 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
- Designed to hold most major pipette brands
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)