Merck
H9151
Sigma-Aldrich
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio
BioXtra, ≥99%
Sinónimos:
Bromuro de cetiltrimetilamonio, Bromuro de cetrimonio, Bromuro de palmitiltrimetilamonio, CTAB
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
364.45
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
description
cationic
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
crystalline
powder or crystals
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
aggregation number
170
impurities
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
10
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Application
El bromuro de hexadeciltrimetilamonio se ha utilizado:
  • en la preparación de nanovarillas de oro
  • como aditivo en la reacción de Ugi
  • como tensioactivo
  • para la homogeneización de tejidos intestinales para la actividad de la mieloperoxidasa
Biochem/physiol Actions
El bromuro de hexadeciltrimetilamonio también denominado bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) es un tensioactivo catiónico. El CTAB se emplea para la extracción de ADN. El método del CTAB es un método de extracción de ADN eficiente y rentable en cuanto al coste y al tiempo. El CTAB se utiliza como material de modelado y agente reductor para la generación de nanopartículas.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Fast and simple detection of bovine serum albumin concentration by studying its interaction with gold nanorods
Shajari D, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 543, 118-125 (2018)
The effect of C1 inhibitor on intestinal ischemia and reperfusion injury
Lu F, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 295(5), G1042-G1049 (2008)
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
Design of nanoparticles for generation and stabilization of CO2-in-brine foams with or without added surfactants
Worthen AJ, et al.
arXiv (2018)
The sustainable synthesis of peptidomimetics via chemoenzymatic tandem oxidation-Ugi reaction
Madej A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(50), 28405-28413 (2018)
Artículos
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.