Saltar a
D8638
Bromuro de dodeciltrimetilamonio
≥98%
Sinónimos:
Bromuro de lauriltrimetilamonio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 203,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 522,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
308.34
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-290-3
Beilstein/REAXYS Number:
3597463
MDL number:
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Segment
description
cationic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
308.34 g/mol
mp
246 °C (dec.) (lit.)
solubility
954 g/L at 20 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
application(s)
(Solubilizing proteins, cell lysis)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
General description
El bromuro de dodeciltrimetilamonio (DTAB) es un tensioactivo de amonio cuaternario versátil con una amplia gama de aplicaciones en investigación en biología celular y bioquímica. Sus propiedades únicas lo convierten en una herramienta valiosa para la solubilización de proteínas y péptidos, la extracción de ADN y la lisis celular. En la investigación proteómica, el DTAB desempeña un papel crucial en la solubilización y la purificación de proteínas. Su capacidad para alterar las interacciones hidrófobas y las fuerzas electrostáticas le permite solubilizar con eficacia las proteínas y los péptidos unidos a la membrana, haciéndolos accesibles para su análisis y caracterización. Esta propiedad es particularmente importante en los estudios de proteómica en los que intervienen proteínas de membrana, que suelen ser difíciles de solubilizar utilizando los métodos convencionales.
Más allá de la solubilización de las proteínas, este detergente catiónico también encuentra aplicación en procedimientos de extracción de ADN. Su capacidad para interaccionar con el ADN y alterar su conformación facilita la liberación del ADN de los componentes celulares, permitiendo su posterior purificación y análisis. Esta propiedad es particularmente útil en el aislamiento del ADN de varias muestras biológicas, como tejidos, células y microorganismos. Además, el DTAB demuestra eficacia en los procesos de lisis celular. Su capacidad para alterar las membranas celulares y liberar componentes intracelulares lo convierte en una herramienta valiosa para descomponer las células y acceder a su contenido. Esta propiedad tiene aplicaciones en varios estudios biológicos, como la extracción de proteínas, los enzimoanálisis y los análisis de los componentes celulares.
El bromuro de dodeciltrimetilamonio (DTAB) se erige como un tensioactivo versátil y muy aplicable con una amplia gama de aplicaciones en investigación en proteómica, biología celular y bioquímica. Su capacidad para solubilizar proteínas y péptidos, extraer el ADN y lisar las células lo convierte en una herramienta esencial para diversos estudios biológicos y técnicas analíticas.
Application
El bromuro de dodeciltrimetilamonio se ha utilizado en un estudio para evaluar la distribución de los contraiones mixtos binarios en películas adsorbidas con tensioactivo. También se ha utilizado en un estudio para investigar la compatibilidad de la longitud de la cadena de los tensioactivos para la extracción de plaguicidas organofosforados.
El bromuro de dodeciltrimetilamonio se ha utilizado para lisar queratinocitos epidérmicos humanos neonatales sanos (NHEK) con el fin de cuantificar el contenido intracelular de fosfato del dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADP+) y de NADPH (forma reducida).
Features and Benefits
Compuesto de gran calidad para su investigación en biología celular y bioquímica
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
44239D5047H5882
description
≥98%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥98.5% (AT)
description
BioXtra, ~99%
description
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98.5% (AT)
assay
~99%
assay
≥98%
form
powder
form
liquid
form
crystals
form
(solids)
application(s)
(Solubilizing proteins, cell lysis)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
genomic analysis
description
cationic
description
cationic
description
cationic
description
cationic
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
biological source
synthetic (oragnic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromuro de dodeciltrimetilamonio
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf