H8280
N-Hydroxysuccinimidyl-Sepharose™ 4 Fast Flow
matrix fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
Sinónimos:
N-Hydroxysuccinimidyl-Agarose
Seleccione un Tamaño
US$ 171,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 171,00
Productos recomendados
Formulario
isopropanol suspension
Extensión del etiquetado
16-23 μmol per mL
técnicas
protein array: suitable
Matriz
fast-flow highly cross-linked 4% beaded agarose
grupo activo de la matriz
N-hydroxysuccinimide active ester
espaciador de matriz
6 atoms (when ligands are coupled by displacement of NHS)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Specifically recommended for coupling of small amino-containing proteins and peptides in process-scale applications
- High level of pre-activation, which gives a high degree of substitution of the selected ligand
- NHS coupling method enables chemically stable ligand attachment
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)