GE28-9440-09
NHS Mag Sepharose™
Cytiva 28-9440-09, pack of 1 × 500 μL
About This Item
Productos recomendados
ligand
N-hydroxysuccinimide
envase
pack of 1 × 500 μL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9440-09
condiciones de almacenamiento
(2-propanol)
Parámetros
Room temperature temp. range
Matriz
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
capacidad
8- 14 μmol/mL binding capacity(gel)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target Proteins - only Low amounts of antibody needed
- Flexible protocols with elution conditions optimized for both electrophoresis and MS analysis
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from Cytiva.