Documentos clave
GE17-0480-01
Epoxy Activated Sepharose 6B
Cytiva 17-0480-01, pack of 15 g
Sinónimos:
Epoxy Resin
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 15 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0480-01
Matriz
6% agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
diámetro promedio
90 μm
ligand dependent
2-14
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Epoxy-activated Sepharose 6B is a pre-activated medium for immobilization of various ligands including sugars through coupling of hydroxy, amino or thiol groups on the ligand to Sepharose 6B via a 12-atom hydrophilic spacer arm.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
Sepharose is a trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.