Merck
C9210
Cyanogen bromide-activated Agarose
lyophilized powder
Sinónimos:
Agarose, cyclic carbonimidate, CNBr-Activated Agarose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix active group
cyanate or related structures
matrix spacer
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
swelling
1 g swells to 2.5-4.5 mL
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (BSA)(via amino groups)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
−20°C
Application
Cyanogen bromide-activated Agarose is lyophilized powder stabilized with lactose used in affinity chromatography, protein chromatography, protein interactions, antibody labeling, antibody modification and attaching antibodies to agarose beads.
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)