Documentos clave
GE17372212
HiTrap® Capto AVB
pkg of 1 × 5 mL, Cytiva 17372212
Sinónimos:
Affinity Purification Column
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17372212
Parámetros
20 mL/min max. flow rate
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Capto AVB is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to AAV production. The possibility to run at higher flow rates and bed heights increases flexibility in process design and allows for an increased productivity.
Características y beneficios
  • Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
  • Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
  • High selectivity and excellent scalability
Información legal
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)