para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 ea | Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde) | US$ 475,00 |
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
US$ 475,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
Enjoy all of the advantages of Proteomics Grade Trypsin in a 15-minute digestion. A staple of MS sample preparation, efficient tryptic digestion is essential to successful proteomic analyses. While traditional digests require up to 18 hours, the same digest can be accomplished in only 15 minutes using the Trypsin Spin Column, Proteomics Grade.
This ultra-micro spin column contains highly purified, TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a spherical 20 micron silica support, chemically modified to minimize non-specific adsorption. This product is ideal for rapid protein digestion of small volumes (100 μl or less). Eluted peptides are ready for MS analysis, and require no additional clean-up.
This ultra-micro spin column contains highly purified, TPCK-treated porcine trypsin immobilized on a spherical 20 micron silica support, chemically modified to minimize non-specific adsorption. This product is ideal for rapid protein digestion of small volumes (100 μl or less). Eluted peptides are ready for MS analysis, and require no additional clean-up.
Features and Benefits
Discover the advantages for yourself!
- 15 minute digestion
- Ideal for 10 to 100 μg of protein sample
- Minimal chymotryptic activity
- No additional clean-up required
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?