GE17372211
HiTrap® Capto™ AVB
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva 17372211
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17372211
Parámetros
4 mL/min max. flow rate
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Efficient purification of AAV of several subclasses by affinity chromatography
- Prepacked HiTrap® columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
- High selectivity and excellent scalability
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)