Saltar a
F4375
Ficoll® PM 400
Type 400
Sinónimos:
Polisacarosa 400
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
non-animal source
type
Type 400
form
powder, spray-dried
optical activity
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
tissue culture: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for component for culture media
storage temp.
room temp
General description
El Ficoll 400 es un polímero muy ramificado formado por la copolimerización de sacarosa y epiclorohidrina. El Ficoll 400 es completamente no iónico. Debido a la abundancia de grupos hidroxilo, el Ficoll 400 es muy hidrófilo y extremadamente hidrosoluble. La aplicación más común del Ficoll 400 es como medio de gradiente de densidad para la separación y el aislamiento de células eucariotas, orgánulos y células bacterianas. Puede alcanzarse una densidad de hasta 1,2 g/ml. También se ha utilización en una variedad de otras aplicaciones.
Application
El Ficoll® PM 400 se utiliza junto con el diatrizoato de sodio (Paque) para crear Ficoll-Paque una mezcla de densidad para la separación de células y orgánulos, en especial, linfocitos y monocitos sanguíneos. Puede utilizarse en ingeniería de tejidos y en investigación de conformación macromolecular para el desarrollo, evaluación y utilización de sistemas y configuraciones de aglomeración macromolecular (MMC). El Ficoll PM-400 puede utilizarse en la investigación de liofilización celular.
Usado para separación de célula y aislamiento de orgánulos.
Features and Benefits
Debido a su elevado peso molecular y su bajo contenido de material dializable, el Ficoll tiene una permeabilidad mucho menor hacia las membranas celulares que la sacarosa. Por consiguiente, cabe esperar que las células se acumulen a una menor densidad en los gradientes de Ficoll que en los gradientes de sacarosa. Debido a su baja permeabilidad por la membrana y baja presión osmótica, las separaciones en Ficoll normalmente producen una mejor conservación de la función y la morfología celulares.
Preparation Note
Pueden alcanzarse concentraciones del 50 % (p/v) en agua. El Ficoll debe añadirse lentamente con agitación constante.
Sigma prueba la solubilidad de Ficoll 400 a 1 g en 10 ml de agua desionizada produciendo una disolución de transparente a ligeramente turbia y de incolora a amarilla pálida. El Ficoll es estable en disoluciones alcalinas y neutras. A valores de pH inferiores a 3, es rápidamente hidrolizado, en particular a temperaturas elevadas. El Ficoll puede esterilizarse en autoclave a un pH neutro, a 110oC durante 30 minutos. Deben evitarse oxidantes y reductores fuertes.
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de polisacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Un polímero sintético y no iónico de la sucrosa.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F2637F8636F5415
description
Type 400
description
BioXtra, lyophilized powder
description
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
description
Type 400, 20% in H2O
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
titration: suitable
biological source
non-animal source
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
spray-dried, powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf