GE17-1313-01
SDS
Cytiva 17-1313-01, pack of 100 g
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pack of 100 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1313-01
color
White to yellowish
intervalo de pH
6.5-8.5
solubilidad
acetone: soluble (Very slightly soluble in acetone)
cold water: soluble (Partially soluble in cold water)
diethyl ether: soluble (Insoluble in diethyl ether)
water and methanol: soluble
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- The PlusOne SDS reagent is carefully controlled for carbon chain length and overall quality.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protocolos
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.