G9270
γ-Glutamyltranspeptidase from equine kidney
Type VI, 5-12 units/mg solid
Sinónimos:
γ-GT, γ-Glutamyltransferase, (5-Glutamyl)peptide:amino-acid 5-glutamyltransferase, GGTP
Productos recomendados
origen biológico
equine kidney
Nivel de calidad
tpo
Type VI
Formulario
solid
actividad específica
5-12 units/mg solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Definición de unidad
Inhibidor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)