Merck
T5398
Sigma-Aldrich
Transglutaminasa from guinea pig liver
lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein
Sinónimos:
Proteína-glutamina-γ-glutamiltransferasa, Proteína-glutamina:amina γ-glutamiltransferasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
form
lyophilized powder
Quality Level
specific activity
≥1.5 units/mg protein
mol wt
76.6 kDa
composition
Protein, ≥80% modified Warburg-Christian
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Este producto de Sigma se ha utilizado para demostrar que la transglutaminasa tisular (tTG) desamina selectivamente los péptidos del gluten, lo que provoca una fuerte intensificación de la actividad estimulante de las células T. También se ha utilizado para evaluar la respuesta inmunitaria a los péptidos de la α-gliadina. Además, se ha utilizado para demostrar que la tTG modifica selectivamente los péptidos de la gliadina que son reconocidos por las células T intestinales en la enfermedad celíaca.
La transglutaminasa se ha utilizado en un estudio para mejorar los análisis cuantificables para la caracterización total del papel de las transglutaminasas en enfermedades como la enfermedad de Semicontinuo y la enfermedad de Alzheimer. La transglutaminasa se ha utilizado también en un estudio para desarrollar una inmunotransferencia no radiactiva por puntos de la actividad transglutaminasa.
Biochem/physiol Actions
La transglutaminasa del hígado del conejillo de indias consiste en una sola cadena polipeptídica de 691 restos de aminoácidos. Tiene seis posibles sitios de glucosilación (Asn-X-Ser o Asn-X-Thr), pero no está glucosilada. Su masa molecular es de aproximadamente 76,6 kDa. Es dependiente del calcio y tiene varios sitios de unión al calcio. La enzima es inhibida por la yodoacetamida y la N- etilmaleimida en presencia de calcio. Cataliza la incorporación de aminas de pequeño peso molecular en los sitios γ-glutamina de las proteínas. En ausencia de aminas de bajo peso molecular, cataliza el reticulado de proteínas que da lugar a la formación de cadenas laterales peptídicas de γ-glutamil-ε-lisina. La transglutaminasa hepática es una enzima no cimógena.
Unit Definition
Una unidad catalizará la formación de 1,0 μmol de hidroxamato por minuto a partir de Nα-Z-Gln-Gly e hidroxilamina pH 6,0 y a 37 °C. (El ácido L-glutámico γ-monohidroxamato es el patrón.)
Physical form
Polvo liofilizado que contiene Tris y ditioeritritol
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Y van de Wal et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(4), 1585-1588 (1998-08-26)
Celiac disease (CD) is caused by gluten ingestion in susceptible individuals. Tissue transglutaminase (tTG)-specific Abs are characteristic of CD, and increased tTG activity has been observed in the jejunal biopsies of patients. Here we demonstrate that tTG selectively deamidates gluten
Mechanism of action of guinea pig liver transglutaminase. I. Purification and properties of the enzyme: identification of a functional cysteine essential for activity.
J E Folk et al.
The Journal of biological chemistry, 241(23), 5518-5525 (1966-12-10)
L Lorand et al.
Molecular and cellular biochemistry, 58(1-2), 9-35 (1984-01-01)
This paper is intended as a background to the topic of transglutaminases, while focusing on current ideas regarding the biological roles of these enzymes. Specifically, the following topics are discussed: geometry of forming gamma-glutamyl-epsilon-lysine cross-linked structures; energetic considerations; the gamma-glutamyl-epsilon-lysine
Syeda Warisul Fatima et al.
RSC advances, 11(55), 34613-34630 (2022-05-03)
Breast cancer is the most common malignancy among women. With the aim of decreasing the toxicity of conventional breast cancer treatments, an alternative that could provide appropriate and effective drug utilization was envisioned. Thus, we contemplated and compared the in
M P M Adriaanse et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(4), 482-490 (2013-01-08)
Enterocyte damage is the hallmark of coeliac disease (CD) resulting in malabsorption. Little is known about the recovery of enterocyte damage and its clinical consequences. Serum intestinal fatty acid binding protein (I-FABP) is a sensitive marker to study enterocyte damage.