Merck
G5417
SAFC
Glicina
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 135,00
1 KG
US$ 262,00
10 KG
US$ 1.703,00
25 KG
US$ 3.923,00
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 135,00
1 KG
US$ 262,00
10 KG
US$ 1.703,00
25 KG
US$ 3.923,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
75.07
Beilstein:
635782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.25
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
origen biológico
non-animal source
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5%
Formulario
crystalline powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.9-6.4
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: -0.006
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: -0.003
idoneidad
suitable for manufacturing use
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
actividad extraña
cytotoxicity, tested
cadena SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Nuestra cartera de materias primas de gran calidad SAFC® para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico supera estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Si desea solicitar documentación sobre este producto, póngase en contacto con Atención al cliente y seleccione «Documentación del producto». Tenga en cuenta que el acceso a la documentación sobre este producto requiere la firma de un acuerdo de confidencialidad.
Aplicación
La glicina es un aminoácido no esencial. Es el más sencillo de los aminoácidos y desempeña varios papeles en la biología. Es estructuralmente única entre los aminoácidos biológicos en el sentido de que no tiene un centro asimétrico, y por lo tanto no es quiral. Se utiliza habitualmente como componente de los medios de cultivo celular para la biofabricación comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Neurotransmisor inhibidor de la médula espinal, regulador alostérico de los receptores NMDA.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Alexander Carvajal-González et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2178-2192 (2014-06-22)
The clinical associations of glycine receptor antibodies have not yet been described fully. We identified prospectively 52 antibody-positive patients and collated their clinical features, investigations and immunotherapy responses. Serum glycine receptor antibody endpoint titres ranged from 1:20 to 1:60 000.
Zoé Husson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(28), 9418-9431 (2014-07-11)
The principal neurons of the cerebellar nuclei (CN), the sole output of the olivo-cerebellar system, receive a massive inhibitory input from Purkinje cells (PCs) of the cerebellar cortex. Morphological evidence suggests that CN principal cells are also contacted by inhibitory
Bethany L Johnson-Kerner et al.
Human molecular genetics, 24(5), 1420-1431 (2014-11-16)
Giant axonal neuropathy (GAN) is a progressive neurodegenerative disease caused by autosomal recessive mutations in the GAN gene resulting in a loss of a ubiquitously expressed protein, gigaxonin. Gene replacement therapy is a promising strategy for treatment of the disease;
Dmitrij A Lisak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(9), 2104-2114 (2015-03-15)
Bax inhibitor-1 (BI-1) is an evolutionarily conserved pH-dependent Ca²⁺ leak channel in the endoplasmic reticulum and the founding member of a family of six highly hydrophobic mammalian proteins named transmembrane BAX inhibitor motif containing (TMBIM) 1-6 with BI-1 being TMBIM6.
Viviana Meraviglia et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 87, 54-64 (2015-08-13)
Communication between cardiomyocytes depends upon gap junctions (GJ). Previous studies have demonstrated that electrical stimulation induces GJ remodeling and modifies histone acetylase (HAT) and deacetylase (HDAC) activities, although these two results have not been linked. The aim of this work