W328707
Glicina
99%, FCC
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 172.812
Ensayo
99%
Formulario
crystalline powder
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- From Collagen Mimetics to Collagen Hybridization and Back.: This study explores the use of glycine-rich collagen mimetics in developing hybridized collagen structures, offering insights into biocompatible materials and tissue engineering applications (Ratnatilaka Na Bhuket et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?