67419
Glycine 1 M solution
Sinónimos:
Glycine solution, Additive Screening Solution 47/Kit-No 78374
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
densidad
1.03 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H3]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Clave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Glycine 1M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?