G7126
Glicina
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
Sinónimos:
Glicocola, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Productos recomendados
product name
Glicina, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
western blot: suitable
impurities
≤0.01% Ammonia
loss
≤0.2% loss on drying
color
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
≤0.01% (Ammonia (NH3))
functional group
amine
carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
General description
Más allá de sus vitales funciones biológicas, la glicina demuestra una versatilidad notable en diversas aplicaciones experimentales. Su aplicación como reactivo bioquímico hace que tenga un valor incalculable en numerosos análisis y procedimientos. Su capacidad de amortiguación le permite desempeñar un papel crucial en técnicas de análisis de proteínas como SDS-PAGE y la inmunoelectrotransferencia, la cromatografía y el cultivo celular. La naturaleza dipolar de la glicina la convierte en un amortiguador eficaz en todo el intervalo de valores de pH. En experimentación en inmunología, se utiliza ampliamente en la preparación de amortiguadores para inmunoelectrotransferencia y otras técnicas. Además, su compatibilidad con varias enzimas hace que sea útil en enzimoanálisis como la determinación de lactato. Además, la glicina contribuye a la formulación de amortiguadores para la estabilización de proteínas, el control del pH y las reacciones enzimáticas.
Application
- Se ha añadido glicina en el tampón de transferencia durante el procedimiento de inmunoelectrotransferencia (transferencia western).
- Se ha utilizado en la disolución preparada para disolver los cristales de formazan en el ensayo de citotoxicidad del MTT (bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5 difeniltetrazolio).
- Se ha utilizado para terminar el ensayo de leucemia basófila de rata (RBL).
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Adecuada para investigación en biología celular y bioquímica
- Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Legal Information
Related product
comparable product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Protocolos
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.