G2501
L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver
Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
Sinónimos:
L-GLDH, L-Glutamate:NAD[P]+ Oxidoreductase (deaminating), Glutamate Dehydrogenase from bovine liver
Seleccione un Tamaño
US$ 98,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 98,00
Productos recomendados
tpo
Type I
Nivel de calidad
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
≥40 units/mg protein
mol peso
310-350 kDa
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
cow ... GLUD1(281785)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The bovine enzyme is characterized by three sets of properties:
- It has a reversible concentration-dependent association, producing higher molecular weight forms.
- Forms tight enzyme-reduced coenzyme-substrate ternary complexes whose rates of dissociation modulate the steady-state reaction rates.
- Exhibits a wide variety of effects from the binding of any of a number of nucleotide modifiers.
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
sustrato
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions