Saltar a
K2010
α-Ketoglutaric acid sodium salt
BioUltra
Sinónimos:
2-Oxoglutaric acid monosodium salt, 2-Oxopentanedioic acid monosodium salt, Sodium 2-oxoglutarate monobasic
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH2COCOONa
Número CAS:
Peso molecular:
168.08
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-836-6
Beilstein/REAXYS Number:
4597521
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Application
α-Ketoglutaric acid sodium salt has been used in the human kynurenine amino transferase II (KAT II) inhibition spectra assay.
Biochem/physiol Actions
α-Ketoglutaric acid is the precursor for L-glutamic acid.
α-Ketoglutaric acid is a key intermediate in the TCA Cycle. It also plays an important role in preventing nitrogen overload by combining with nitrogen released within the cell.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
K1875K2000K1750
description
BioUltra
description
≥98% (titration)
description
≥98% (enzymatic)
description
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)