G1777
Glial Cell Line-derived Neurotrophic Factor human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
ATF, GDNF
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥98% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~30 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
color
white
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GDNF(2668)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)