Merck
SML1784
Sigma-Aldrich
BTI-A-404
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-(3,5-dimethylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-5-pyrimidinecarboxamide
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 122,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 122,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.47
Código UNSPSC:
51111800
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1NC(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C(C(NC3=CC(C)=CC(C)=C3)=O)=C(C)N1
Clave InChI
JQVNMIXFWKEYQJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (FFAR2).
BTI-A-404 is a potent and selective competitive inverse agonist of human GPR43 (GPR43/Free Fatty Acid Receptor 2, FFAR2) that increases the cyclic AMP level and regulates and reduces acetate-induced cytoplasmic Ca2+ level. BTI-A-404 regulates the downstream signaling pathways of GPR43, including ERK, p38 MAPK, and NF-KB. BTI-A-404 stimulates GLP-1 release.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)