G1751
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Sinónimos:
L-Glutamic acid 5-methyl ester
About This Item
Productos recomendados
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)