Merck
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-methyl ester
99%
Sinónimos:
L-Glutamic acid γ-methyl ester
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 166,00
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 166,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1725252
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 166,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
182 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
Clave InChI
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)