G8420
β-Glucuronidase from Escherichia coli
≥20,000 units/mg protein, recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Sinónimos:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
Seleccione un Tamaño
US$ 203,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 203,00
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥20,000 units/mg protein
mol peso
290 kDa
composición
, ~25%
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Calidad
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.