Merck
G1397
Sigma-Aldrich
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Gentamicin
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
Gentamicina solution, 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
microbial
Quality Level
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
potency
50-60 mg per mL
concentration
50 mg/mL in deionized water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless to light yellow
density
1.000 g/cm3
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Categorías relacionadas
General description
La gentamicina, también conocida como gentiomicina C, es un aminoglucósido producido de manera natural por las bacterias gramnegativas. Este antibiótico actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. El sulfato de gentamicina impide el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas, in vivo e in vitro. En cultivo de tejidos, el sulfato de gentamicina se utiliza para inhibir el crecimiento de varias cepas de micoplasmas.
Application
El sulfato de gentamicina es un antibiótico de amplio espectro utilizado como agente de selección (gen de resistencia a la gentamicina) en biología molecular y en cultivo celular. Este producto está formulado para que contenga 50 mg/ml de gentamicina en agua desionizada y se recomienda su uso en cultivo de células eucariotas a un volumen de 1 ml por litro.
La disolución de sulfato de gentamicina se ha utilizado como componente de diferentes tipos de medios de cultivo.
La disolución de gentamicina se ha utilizado como antibiótico en el cultivo de células eucariotas y en el cultivo bacteriano.
Biochem/physiol Actions
La gentamicina está recomendada para el tratamiento de la septicemia durante el tratamiento de urgencias. Es una alternativa a la ceftriaxona para el tratamiento de la infección genital.
Modo de acción: La gentamicina inhibe la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias gramnegativas y grampositivas, entre ellas cepas resistentes a la tetraciclina, el cloranfenicol, la canamicina y la colistina, en particular cepas de pseudomonas, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus.
Components
La gentamicina es un aminoglucósido complejo producido por fermentación de Micromonospora purpurea o M. echinospora. Se utiliza como la sal sulfato. Hay tres componentes, cada uno de los cuales consiste en cinco nitrógenos básicos y requieren cinco equivalentes de ácido sulfúrico por mol de la base gentamicina.
Caution
El producto es estable a 37° durante 5 días y se conserva entre 2 y 8°C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ruochan Chen et al.
Frontiers in immunology, 10, 1904-1904 (2019-08-24)
Inflammasome activation can trigger an inflammatory and innate immune response through the release of cytokines and induction of pyroptosis. A dysfunctional inflammasome has been implicated in the development of human pathologies, including sepsis and septic shock. Here, we show that
David E Swayne
International journal of food microbiology, 108(2), 268-271 (2006-02-17)
A precise, reproducible microassay was developed to measure thermal inactivation of high pathogenicity avian influenza (HPAI) virus in chicken meat. Small pieces of breast or thigh meat (0.05 g) from chickens infected with A/chicken/Pennsylvania/1370/1983 (H5N2) (PA/83) or A/chicken/Korea/ES/2003 (H5N1) (Korea/03)
Rui Kang et al.
Cell host & microbe, 24(1), 97-108 (2018-06-26)
Sepsis is a life-threatening condition caused by pathogen infection and associated with pyroptosis. Pyroptosis occurs upon activation of proinflammatory caspases and their subsequent cleavage of gasdermin D (GSDMD), resulting in GSDMD N-terminal fragments that form membrane pores to induce cell
Improving peak concentrations of a single dose regime of gentamicin in patients with sepsis in the emergency department
Cobussen M, et al.
PLoS ONE, 14(1), e0210012-e0210012 (2019)
J Cummings et al.
British journal of cancer, 92(3), 532-538 (2005-02-03)
The inhibitor of apoptosis protein, XIAP, is frequently overexpressed in chemoresistant human tumours. An antisense oligonucleotide (AEG 35156/GEM 640) that targets XIAP has recently entered phase I trials in the UK. Method validation data are presented on three pharmacodynamic assays
Artículos
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Contenido relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.