Merck
G1264
Sigma-Aldrich
Gentamicina sulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Gentomicina C
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
product name
Gentamicina sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
Micromonospora purpurea
Quality Level
product line
BioReagent
form
powder
potency
~600 μg Gentamicin per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
Estructura química: aminoglucósido
La gentamicina, también conocida como gentiomicina C, es un aminoglucósido producido de manera natural por las bacterias gramnegativas. Este antibiótico actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. El sulfato de gentamicina impide el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas, in vivo e in vitro. En cultivo de tejidos, el sulfato de gentamicina se utiliza para inhibir el crecimiento de varias cepas de micoplasmas.
Application
El sulfato de gentamicina, un antibiótico de amplio espectro, se ha utilizado como agente de selección (gen de resistencia a la gentamicina) en cultivos celulares y en aplicaciones de biología molecular. Se recomienda utilizar este producto a una concentración de 50 mg/l.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: La gentamicina produce un error de lectura de codón al unirse a la subunidad ribosómica 30S y bloquear la translocación del peptidil-ARNt del sitio aceptor al sitio donante. El efecto bactericida de la gentamicina en Pseudomonas aeruginosa se ejerce mediante la unión de la gentamicina a la membrana externa, donde desplaza los cationes naturales, desestabiliza la membrana y forma agujeros en la superficie celular.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias gramnegativas y grampositivas, entre ellas cepas resistentes a la tetraciclina, el cloranfenicol, la canamicina y la colistina, en particular cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus.
Components
La gentamicina es un aminoglucósido complejo producido por fermentación de Micromonospora purpurea o M. echinospora. Se utiliza como la sal sulfato. Hay tres componentes, consistente cada uno en cinco nitrógenos básicos y que requieren cinco equivalentes de ácido sulfúrico por mol de la base gentamicina.
Caution
Las disoluciones estériles deben conservarse a 2 - 8°C. También se ha demostrado que las disoluciones son estables a temperatura ambiente y en tampones acuosos en ebullición con un pH de 2-142.
Analysis Note
Libremente soluble en el agua, prácticamente insoluble en etanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Hongzhe Li et al.
PloS one, 6(4), e19130-e19130 (2011-05-10)
Exposure to intense sound or high doses of aminoglycoside antibiotics can increase hearing thresholds, induce cochlear dysfunction, disrupt hair cell morphology and promote hair cell death, leading to permanent hearing loss. When the two insults are combined, synergistic ototoxicity occurs
Inge Van Der Linden et al.
International journal of environmental research and public health, 11(10), 10105-10124 (2014-10-01)
It is accepted that irrigation water is a potential carrier of enteric pathogens, such as Salmonella and E. coli O157:H7 and, therefore, a source for contamination of fresh produce. We tested this by comparing irrigation water samples taken from five
Arnaud Gutierrez et al.
Molecular cell, 68(6), 1147-1154 (2017-12-12)
Physiologic and environmental factors can modulate antibiotic activity and thus pose a significant challenge to antibiotic treatment. The quinolone class of antibiotics, which targets bacterial topoisomerases, fails to kill bacteria that have grown to high density; however, the mechanistic basis
Meital Zilberman et al.
Acta biomaterialia, 22, 155-163 (2015-04-30)
Over the last decades, wound dressings have evolved from a crude traditional gauze dressing to tissue-engineered scaffolds. Many types of wound dressing formats are commercially available or have been investigated. We developed and studied hybrid bilayer wound dressings which combine
A Rudin et al.
Applied microbiology, 20(6), 989-990 (1970-12-01)
Gentamicin is a more effective in vitro bacterial inhibitor than combined penicillinstreptomycin, is nontoxic to tissue culture monolayers, and does not inhibit virus replication.
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolos
Cultrex® Basement Membrane Extract (BME) is a soluble form of basement membrane purified from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) tumor.
3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.