G0660
α-Glucosidase from Saccharomyces cerevisiae
recombinant, expressed in proprietary host, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinónimos:
α-D-Glucosidase, α-D-Glucoside glucohydrolase, Maltase from yeast
Productos recomendados
recombinante
expressed in proprietary host
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥100 units/mg protein
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bakers yeast ... MAL12(853209) , MAL32(852602)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Inhibidor
sustrato
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)