Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.000,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.230,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
169.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
US$ 1.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride, enzyme inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
storage condition
under inert gas
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c7-2-3-5(9)4(8)1-6-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-;/m1./s1
InChI key
PZGVJCJRMKIVLJ-DEVUXVJFSA-N
Gene Information
human ... PYGB(5834), PYGBL(5835), PYGL(5836), PYGM(5837)
mouse ... Gaa(14387), Glb1(12091), Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478), Pygl(64035), Si(25588)
General description
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol is a naturally occurring pyrrolidine alkaloid. It is found in Arachniodes standishii and Angylocalyx boutiqueanus.
Application
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride has been used as an α-glucosidase (GAA) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of glycogen phosphorylase and α-glucosidases.
Disclaimer
Extremely hygroscopic, store and handle under argon
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?