Testing was conducted on a solution at 5 mg/mL in 0.1 M Acetate pH 4.0, as indicated in the Certificate of Analysis. Solution stability and storage conditions have not been tested.
49291
Glucosidase from Aspergillus niger
powder, ≥750 U/g
Sinónimos:
Cellobiase
Formulario
powder
actividad específica
≥750 U/g
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What buffer should I reconstitute this enzyme for preparing a stock solution? Or does cold deionized water work? Either way, once resuspended, at what temperature should it be stored? Thank you!
1 answer-