Documentos clave
EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
conical bottom
Características
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825745000 (Global)
Parámetros
3,171 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
136 mm
Diámetro
98 mm
compatibilidad
for use with 750 mL round bucket
Descripción general
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)