Documentos clave
CLS430236
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Sinónimos:
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 83,70
US$ 83,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 83,70
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.14
US$ 83,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polyetherimide
esterilidad
non-sterile
Características
reusable
Holds 250 mL tubes
envase
pack of 1
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 430236
técnicas
centrifugation: suitable
color
gray
Descripción general
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)