CLS431124
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Sinónimos:
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
Seleccione un Tamaño
US$ 236,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 236,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
polyetherimide
esterilidad
non-sterile
Características
reusable
Holds 500 mL tubes
envase
pack of 1
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 431124
técnicas
centrifugation: suitable
color
gray
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)