Documentos clave
Z640948
BRAND® centrifuge tubes
capacity 110 mL, polypropylene, without cap, pack of 20 ea
Sinónimos:
115354, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
Seleccione un Tamaño
20 EA
US$ 159,00
US$ 159,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
US$ 159,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
US$ 159,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Materiales
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 115354
capacidad
110 mL
tubo P × Al
120 mm × 40 mm
Descripción general
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Cylindrical, with rim. Without cap, please order separately.
Características y beneficios
  • Extra thick and even vessel walls
  • Good chemical resistance
  • Caps available separately
Otras notas
BR115354 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)